Learn More
Ansell Guantes de peso alto con revestimiento de nitrilo ActivArmr™ 28-359 con puño NitraGold™
Código de producto. 12650812 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
12650812 10 12 pares
12660812 8 12 pares
12670812 9 12 pares
3 options
Código de producto. 12650812
Marca: Ansell 28359100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes combinan la resistencia de las fibras de aramida con el agarre y la flexibilidad de la avanzada tecnología de revestimiento de nitrilo de Ansell. El manguito NitraGold™ proporciona protección mecánica contra cortes y abrasión.
  • El diseño altamente resistente proporciona un nivel considerable de protección.
  • La estructura de fibra de aramida Kevlar™ es sólida y duradera.
  • El revestimiento de nitrilo es resistente al aceite y mejora las capacidades de agarre.
  • El manguito NitraGold™ proporciona protección mecánica contra cortes y abrasión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría III
Material del manguito NitraGold™
Coating Material Nitrilo
Color Negro, Dorado
Cut Resistance Rating ANSI A3
Acabado exterior No Texture
Hand Específico
Latex Free Yes
Material Nitrile
Tipo de producto Guantes recubiertos por inmersión
Tamaño 10
Norma EN388 4321C
Para utilizar con (aplicación) Montaje/reparación de automoción
Material de revestimiento Fibra de aramida
Serie ActivArmr™ 28-359