Learn More
Ansell Guantes repelentes a líquidos con revestimiento de nitrilo Hynit™ 32-125
Tienda Ansell ProductosDescripción
- La impregnación hidrófuga repele aceite, grasa y suciedad.
- El revestimiento de nitrilo es flexible para una movilidad óptima.
- Cumplen con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA.
- Resistentes a abrasiones
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes recubiertos por inmersión |
| Tamaño | 7,5 |
| Mostrar más |