Descripción
Ideales para montaje, inspección, fabricación ligera, manipulación de materiales, envío y recepción, mantenimiento y trabajo con láminas de metal.
- Revestimiento de Interlock de algodón con puño hermético para mayor comodidad
- Palma con revestimiento de nitrilo para un corte excepcional
- Ofrecen resistencia a la abrasión y las perforaciones
- Proporcionan flexibilidad y precisión
- Se pueden lavar a máquina; se pueden lavar varias veces sin volverse rígidos e incómodos
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Área revestida | Palma, dedos |
| Estructura | Cut & Sewn |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul, Natural |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Material | Nitrilo |
| Mostrar más |