Learn More
Ansell Guantes de protección contra cortes de calibre 15 con resistencia media HyFlex™ 11-727, tecnología INTERCEPT™
Código de producto. p-6570067 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16039651 6 12 pares
16049651 7 12 pares
16059651 8 12 pares
16069651 9 12 pares
16079651 10 12 pares
16089651 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16039651 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11727060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes resistentes a la abrasión incluyen un revestimiento de poliuretano para una mayor comodidad, así como un agarre seguro en piezas tanto secas como ligeramente grasas para una manipulación segura en una amplia gama de entornos.
  • De peso ligero y uso cómodo durante largas jornadas de trabajo
  • El revestimiento contiene Lycra™ optimizado para refrescar mejor la piel.
  • El revestimiento de poliuretano (PU) sin silicona de la palma proporciona un agarre mejorado en entornos ligeramente grasos para una manipulación segura.
  • El revestimiento gris oculta la suciedad en entornos que están expuestos a la suciedad.
  • Resistencia frente a cortes ANSI de nivel 2
  • Nivel de resistencia a la abrasión EN 4 (ANSI nivel 6)
  • Disponibles en tallas de la 6 a la 11
Aplicaciones:
  • Montaje de piezas y componentes metálicos
  • Montaje de electrodomésticos
  • Corte y mantenimiento de piezas pequeñas secas o ligeramente grasas
  • Mantenimiento general
  • Fabricado de vidrio
  • Manipulación de objetos con borde afilado
  • Producción metalúrgica
  • Moldeado e inyección de plásticos
  • Premontaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 6
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Poliuretano
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylene
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 6
Norma EN388 EN 388:4342
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales, productos químicos, postventa de automóviles, EMS, servicios públicos, almacenamiento
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Rough
Material de revestimiento HPPE, nailon, spandex
Revestimiento Lined
Modelo 11-727 6 163836
Tipo de empaquetado Case
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Serie HyFlex™ 11-727
Estilo de pulgar Wing
Longitud (imperial) 7,6 in
Longitud (métrico) 19,5 cm