Learn More
Ansell Guantes de protección contra cortes de calibre 15 con resistencia media HyFlex™ 11-727, tecnología INTERCEPT™
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 pares
Description
- De peso ligero y uso cómodo durante largas jornadas de trabajo
- El revestimiento contiene Lycra™ optimizado para refrescar mejor la piel.
- El revestimiento de poliuretano (PU) sin silicona de la palma proporciona un agarre mejorado en entornos ligeramente grasos para una manipulación segura.
- El revestimiento gris oculta la suciedad en entornos que están expuestos a la suciedad.
- Resistencia frente a cortes ANSI de nivel 2
- Nivel de resistencia a la abrasión EN 4 (ANSI nivel 6)
- Disponibles en tallas de la 6 a la 11
- Montaje de piezas y componentes metálicos
- Montaje de electrodomésticos
- Corte y mantenimiento de piezas pequeñas secas o ligeramente grasas
- Mantenimiento general
- Fabricado de vidrio
- Manipulación de objetos con borde afilado
- Producción metalúrgica
- Moldeado e inyección de plásticos
- Premontaje
Specifications
Specifications
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylene |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction