Learn More
Ansell Guantes de protección contra cortes de calibre 10 con resistencia media HyFlex™ 11-735, tecnología INTERCEPT™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15579891 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15579891 7 12 pares
15569891 6 12 pares
15589891 8 12 pares
15599891 9 12 pares
15549891 10 12 pares
15559891 11 12 pares
6 options
Código de producto. 15579891
Marca: Ansell 11735070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes transpirables ofrecen un rendimiento de resistencia frente a cortes de nivel C (ANSI A4) para obtener una resistencia frente a cortes maximizada. Fabricados a partir de Lycra, que es suave y fresca en la piel, para ofrecer comodidad durante todo el día
  • De peso ligero y uso cómodo durante largas jornadas de trabajo
  • El revestimiento contiene Lycra™ optimizado para refrescar mejor la piel.
  • El revestimiento de poliuretano (PU) sin silicona de la palma proporciona un agarre mejorado en entornos ligeramente grasos para una manipulación segura.
  • El revestimiento gris oculta la suciedad en entornos que están expuestos a la suciedad.
  • Resistencia frente a cortes de nivel EN 5 (ANSI nivel 4)
  • Nivel de resistencia a la abrasión EN 4 (ANSI nivel 6)
  • Disponibles en tallas de la 6 a la 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 6
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Poliuretano
Color Blanco, Negro
Cut Resistance Rating ANSI A4
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Fiberglass, HPPE, Nylon, Spandex, Polyethylene
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 7
Norma EN388 EN 388:4X43C, EN 388:4543
Para utilizar con (aplicación) Montaje de piezas y componentes pequeños, corte y mantenimiento de piezas pequeñas secas o ligeramente grasas, mantenimiento general y fabricación de metales
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Rough
Material de revestimiento Fibra de vidrio, HPPE, nailon, spandex
Revestimiento Lined
Modelo 11-735 7 163843
Tipo de empaquetado Case
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Level 3
Serie HyFlex™ 11-735
Estilo de pulgar Wing
Longitud (imperial) 8,8 in
Longitud (métrico) 22,4 cm