Learn More
Ansell Guantes repelentes de aceite con revestimiento de nitrilo HyFlex™ 11-900
Tienda Ansell ProductosDescripción
- El revestimiento de nitrilo proporciona una ligera protección mecánica y movilidad.
- Diseñados para su uso en entornos de fabricación y mantenimiento moderadamente grasos
- Combinan protección con agarre mejorado y resistencia a la abrasión.
Compliance
Abrasión ANSI: 4. Corte ANSI: 1. EN388: 3131.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Chlorinated | No |
| Área revestida | Palma, dedos |
| Estructura | Knit |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Blanco, Azul |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Mostrar más |