Learn More
Ansell Guantes de examen de neopreno estériles DermaShield™
BIOPHARMA
Código de producto. p-2826987 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
11706713 6 200 pares
11716713 6,5 200 pares
11726713 7 200 pares
11736713 7,5 200 pares
11746713 8 200 pares
11756713 8,5 200 pares
12465090 9 200 pares
7 options
Código de producto. 11706713
Marca: Ansell 73701060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Limpios, estériles y aptos idealmente para entornos ISO Clase 5 (Clase 100)
  • Guantes estériles de policloropreno desechables
  • La tecnología SUREFIT™ de Ansell ayuda a evitar que el puño se enrolle
  • Resistentes a la perforación y duraderos
  • Protección contra salpicaduras químicas
  • Bajo potencial de irritación de la piel
  • Finos, sin polvo, sin látex y sin aceleradores
  • Revestimiento de polímero que facilita la colocación
  • Elasticidad excepcional que permite una forma y un ajuste cómodos
  • Suavidad en los dedos
  • Esterilizados por radiación gamma y con documentación por lotes
Compliance
Producidos a 510(k) y calificados como producto de grado médico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas del sistema de calidad 21 CFR 820, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Chemotherapeutic Rated Sí
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 100/ISO 5
Accelerator Free Sí
AQL 0,65
Color Verde
Desechables Single-use
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 8,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,19 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Policloropreno
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Cleanroom Gloves
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 8,3 mil
Grosor (métrico) 0,19 mm
Grip Design Textured Fingers
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modelo 73-701 6 387068
Tipo de empaquetado Case
Serie TouchNTuff™ 73-701
Resistencia a la tracción 17 MPa
Longitud (imperial) 11,6 in
Longitud (métrico) 29,5 cm