Learn More
Ansell™ Guantes flexibles Crusader™
Aislante de fieltro no tejido y una barrera de calor de longitud completa diseñados para la manipulación intermitente de objetos hasta 400 °F. Los guantes flexibles Ansell™ Crusader™ se pueden utilizar en sectores como servicios de alimentos y fabricación de vidrio y metal.
22.75€
Productos 1
Código de producto Marca dimSize Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca dimSize Precio Cantidad y disponibilidad  
11733994
Ver documentos
Ansell™
42-445_9
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Estilos con aislamiento de calor en parte delantera y trasera
  • Proporciona protección contra calor radiante y durante el contacto intermitente del dorso de la mano con objetos calientes
  • Proporciona un excelente agarre al manipular superficies secas o grasientas
  • Puño de manopla deslizable
  • No contiene amianto
  • Longitud: 25.4 cm (10 pulg)
No sustituye a los guantes de silicato. Diseñados para la manipulación intermitente de objetos a temperaturas de hasta 204 °C (400 °F).