Descripción
- Ofrecen un equilibrio único entre diseño ergonómico y sensibilidad táctil con una protección óptima contra las salpicaduras químicas
- Ofrecen un nivel extra de protección en aplicaciones que implican productos químicos aromáticos y disolventes clorados
- La capa de Viton™ sobre el butilo se traduce en un guante de menor coste para una exposición química agresiva
- Cada par se envasa en un inserto individual, por lo que la información crítica siempre está disponible
Información de órdenes
Cada par viene envasado con un inserto de información individual de forma que la información crítica siempre está a su alcance.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; categoría III |
| Chlorinated | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| Color | Negro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Viton™, Butilo |
| Tipo de producto | Butyl Gloves |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (imperial) | 11 mil |
| Mostrar más |