Learn More
Ansell Guantes de seguridad resistentes a productos químicos AlphaTec™ 58-430
Código de producto. 15559441 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15559441 11 12 pares
15569441 7 12 pares
15579441 8 12 pares
15589441 9 12 pares
4 options
Código de producto. 15559441
Marca: Ansell 58430110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de seguridad química con forro de borra ofrecen la destreza de un estilo sin forro con el rendimiento de agarre en condiciones húmedas o aceitosas. Ideales para la exposición accidental a lubricantes y agentes de limpieza en entornos industriales.
  • Incluye la tecnología Ansell Grip Technology™ para un control óptimo cuando se manipulan elementos aceitosos o húmedos.
  • El revestimiento de nitrilo con borra de algodón para una mejor transpiración
  • Ajuste ceñido y con sensibilidad de segunda piel para un buen agarre en superficies húmedas
  • El revestimiento de protección de 10 mil protege contra la exposición incidental a bases, aceites y combustibles
  • Revestimiento de nitrilo para ofrecer protección contra enganches, perforaciones y abrasiones
  • Puño de canaleta plegable para evitar el goteo en el antebrazo
  • Disponibles en tallas de la 7 a la 11
  • Antiestático según la norma EN1149
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad 21 CFR 170-199
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, Categoría III, EN 1149
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial
Color Verde, Antracita
Finger Thickness (English) 0.0212 in.
Finger Thickness (Metric) 0.54 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 0.0212 in.
Palm Thickness (Metric) 0.54 mm
Tipo de producto Chemical-resistant Gloves
Tamaño 11
Grosor (imperial) 12 mil
Grosor (métrico) 0,30 mm
Norma EN388 EN 388:3001X, EN 388:3001
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de productos químicos, manipulación de pinturas, tintas, colorantes, pegamentos y adhesivos, mantenimiento de herramientas industriales, caucho y aditivos de caucho, manipulación de piezas de metal con revestimiento líquido, manipulación de aceites residuales, productos petroquímicos y tratamiento de aguas y residuos
Estilo de puño de los guantes Manopla
Grip Design Tecnología ANSELL GRIP™
Material de revestimiento Borra de algodón
Revestimiento Revestido
Modelo 58-430 11 114897
Serie AlphaTec™ 58-430
Longitud (imperial) 12,5 in
Longitud (métrico) 32 cm