Learn More
Ansell Guantes estériles de neopreno para salas limpias TouchNTuff™ 73-500
BIOPHARMA
Código de producto. 15600924 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15600924 6 200 pares
15690914 5,5 200 pares
15610924 6.5 200 pares
15620924 7 200 pares
15630924 7,5 200 pares
15640924 8 200 pares
15650924 8,5 200 pares
15660924 9 200 pares
8 options
Código de producto. 15600924
Marca: Ansell 73500060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de neopreno finos y estériles ofrecen una mayor sensibilidad táctil y proporcionan resistencia a las salpicaduras químicas contra una amplia gama de productos químicos Compatible con entornos de salas limpias de clase 100/ ISO 5.
  • Neopreno sensible
  • Ideal para vestir guantes dobles y para aplicaciones secas
  • No contienen látex de caucho natural ni aceleradores
  • Mayor sensibilidad debido al grosor del polímero
  • Diseño anatómico específico para cada mano que mejora la comodidad y el ajuste
  • Resistencia a las salpicaduras de productos químicos
  • Puño largo con reborde enrollado
  • Esterilizados mediante radiación gamma
  • Agarre suave, sin polvo
  • Aplicaciones:
    • Mezcla de líquidos
    • Pruebas analíticas/mediciones
    • Operaciones de blisterización
    • Peletización y prensado de medicamentos
    • Síntesis orgánica y de otros materiales
Certifications
Marcado CE, ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001
Compliance
Guante ASTM D 3577, tipo II, cat. III.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad As/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010
Cleanroom Class Clase 100/ISO 5
Accelerator Free No
AQL 0,65
Color Crema
Desechables Single-use
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 6,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Neopreno
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Cleanroom Gloves
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6,6 mil
Grosor (métrico) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modelo 73500060
Serie TouchNTuff™ 73-500
Resistencia a la tracción 17 MPa
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm