missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ANP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL2617)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30276567
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30276567 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30276567

Marca: Invitrogen™ MA556596

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

ANP Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA

The protein encoded by this gene belongs to the natriuretic peptide family. Natriuretic peptides are implicated in the control of extracellular fluid volume and electrolyte homeostasis. This protein is synthesized as a large precursor (containing a signal peptide), which is processed to release a peptide from the N-terminus with similarity to vasoactive peptide, cardiodilatin, and another peptide from the C-terminus with natriuretic-diuretic activity. Mutations in this gene have been associated with atrial fibrillation familial type 6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ANP
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon HL2617
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica NPPA
N.º de referencia del gen P01160, P01161, P05125
Alias de gen Anf; ANP; ATFB6; atrial natriuretic factor; Atrial natriuretic peptide; atriopeptin; Atriopeptin I; Atriopeptin II; Atriopeptin III; Atriopeptin-1; Atriopeptin-2; Atriopeptin-3; ATRST2; Auriculin-A; Auriculin-B; Cardiodilatin; Cardiodilatin-related peptide; cardionatrin; CDD; CDD-ANF; CDP; natriuretic peptide A; Natriuretic peptide precursor A (pronatriodilatin, also Anf, Pnd); natriuretic peptide precursor A variant 1; natriuretic peptide precursor A variant NPPA-M1; natriuretic peptide precursor A variant NPPA-M2; natriuretic peptide precursor A variant NPPA-M3; natriuretic peptide precursor type A; natriuretic peptide type A; natriuretic peptides A; Nppa; Pnd; Prepronatriodilatin; Pronatriodilatin; RATANF; urodilatin
Símbolos de los genes NPPA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length human ANP recombinant protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 230899, 24602, 4878
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.