Learn More
Techne™ Inserto Techne Dri-Block de aluminio anodizado
Código de producto. p-8012841
Click to view available options
Tamaño del tubo:
19 mm (Diám.)
No. of Places:
8
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11553809
Marca: Techne™ 3662057
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los bloques calentadores de aluminio de diseño preciso ofrecen una excelente precisión de temperatura
  • Para usar con calentadores Techne™ Dri-Block
  • La mayoría de los bloques tienen un agujero separado para acomodar un termómetro si es necesario.
  • Los calentadores Techne Dri-Block pueden alojar insertos de bloques en cualquier combinación (si el tamaño lo permite)
  • En función de la combinación de bloques seleccionada, se pueden utilizar separadores de plástico para rellenar un hueco de media anchura, lo que garantiza un rendimiento térmico óptimo
  • Una conexión estrecha de los tubos de muestras garantiza una transferencia eficaz del calor
  • Uniformidad de control de temperatura térmica excepcionalmente alta
Dimensiones:
  • Los bloques de media anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 37 × 50 mm
  • Los bloques de anchura sencilla tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 75 × 50 mm
  • Los bloques de doble anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 150 × 61 mm
  • Los bloques de triple anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 225 × 50 mm
Especificaciones
Descripción Pocillos cónicos
Material Aluminio anodizado
No. of Places 8
Incluye Con orificio para termómetro
Tamaño del tubo 19 mm (Diám.)
Fondo del pocillo (imperial) 1,89 in
Fondo del pocillo (métrico) 48 mm
Diámetro del pocillo (imperial) 0,75 in
Diámetro del pocillo (métrico) 19 mm