Learn More
Fisherbrand™ Bloques de aluminio anodizado
Description
- Excelente transferencia de calor
- Anodizado para resistir los choques térmicos
- Disponible para adaptarse a una amplia gama de recuentos y tamaños de tubos de ensayo
Specifications
Specifications
| Descripción | Capacidad para 12 tubos de 15 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Para tubos de ensayo |
| Admite | 12 tubos de 15 ml |
| Material | Aluminio anodizado |
| Tipo | Bloque |
| Peso (métrico) | 1 kg |