Learn More
Fisherbrand™ Bloques de aluminio anodizado
Código de producto. 11481977
Change view
Click to view available options
Admite:
12 tubos de 15 ml
20 tubos de 12 mm
24 tubos de 0.5 ml
24 tubos de 1,5 mL
24 tubos de 2.0 ml
35 tubos de 6 mm
48 tubos de 0,2 mL
5 tubos de 50 ml
6 tubos de 20 mm
6 tubos de 25 mm
N/A, sólido para mecanizado
Placa para PCR de 96 pocillos
Tubos de 12 x 16 mm
Tubos de 20 x 10 mm
Tubos de 20 x 13 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11481977 24 tubos de 1,5 mL 1 PCS
11471977 24 tubos de 0.5 ml 1 PCS
11421987 Tubos de 20 x 13 mm cada uno
11441987 Tubos de 12 x 16 mm 1 PCS
11771647 5 tubos de 50 ml cada uno
11401987 Tubos de 20 x 10 mm 1 PCS
11761637 12 tubos de 15 ml 1 PCS
11411987 20 tubos de 12 mm cada uno
11471987 6 tubos de 25 mm cada uno
11491987 Placa para PCR de 96 pocillos cada uno
11491977 35 tubos de 6 mm cada uno
11461987 6 tubos de 20 mm cada uno
11461977 24 tubos de 2.0 ml 1 PCS
11451977 48 tubos de 0,2 mL 1 PCS
11441977 N/A, sólido para mecanizado cada uno
15 options
Código de producto. 11481977
Marca: Fisherbrand™ D1105A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Útiles para una gran variedad de aplicaciones en entornos de biología molecular, histología, clínicos, medioambientales e industriales. Los bloques de aluminio anodizado Fisherbrand™ se utilizan con los termobloques digitales Fisherbrand.
  • Excelente transferencia de calor
  • Anodizado para resistir los choques térmicos
  • Para sostener tubos de ensayo para calentadores digitales
  • Disponible para adaptarse a una amplia variedad de tamaños y tubos de recuento
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Descripción Capacidad para 24 tubos de 1,5 ml
Para utilizar con (equipo) Para tubos de ensayo
Admite 24 tubos de 1,5 mL
Material Aluminio anodizado
Tipo Bloque
Peso (métrico) 1 kg