Learn More
Fisherbrand™ Bloques de aluminio anodizado
Código de producto. 11461977
Click to view available options
Admite:
12 tubos de 15 ml
20 tubos de 12 mm
24 tubos de 0.5 ml
24 tubos de 1,5 mL
24 tubos de 2.0 ml
35 tubos de 6 mm
48 tubos de 0,2 mL
5 tubos de 50 ml
6 tubos de 20 mm
6 tubos de 25 mm
N/A, sólido para mecanizado
Placa para PCR de 96 pocillos
Tubos de 12 x 16 mm
Tubos de 20 x 10 mm
Tubos de 20 x 13 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11461977
Marca: Fisherbrand™ D1102A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Útiles para una gran variedad de aplicaciones en entornos de biología molecular, histología, clínicos, medioambientales e industriales. Los bloques de aluminio anodizado Fisherbrand™ se utilizan con los termobloques digitales Fisherbrand.
  • Excelente transferencia de calor
  • Anodizado para resistir los choques térmicos
  • Para sostener tubos de ensayo para calentadores digitales
  • Disponible para adaptarse a una amplia variedad de tamaños y tubos de recuento
Información de órdenes
Admite
Especificaciones
Descripción Capacidad para 24 tubos de 2,0 ml
Para utilizar con (equipo) Para baño seco digital AccuBlock
Admite 24 tubos de 2.0 ml
Material Aluminio anodizado
Tipo Bloque
Para utilizar con (aplicación) Para tubos de ensayo