Learn More
Fisherbrand™ Bloques de aluminio anodizado
Descripción
- Excelente transferencia de calor
- Anodizado para resistir los choques térmicos
- Para sostener tubos de ensayo para calentadores digitales
- Disponible para adaptarse a una amplia variedad de tamaños y tubos de recuento
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Capacidad para 48 tubos de 0,2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Para tubos de ensayo |
| Admite | 48 tubos de 0,2 mL |
| Material | Aluminio anodizado |
| Tipo | Bloque |
| Peso (métrico) | 1 kg |