Learn More
Fisherbrand™ Bloques de aluminio anodizado
Descripción
- Excelente transferencia de calor
- Anodizado para resistir los choques térmicos
- Disponible para adaptarse a una amplia gama de recuentos y tamaños de tubos de ensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Capacidad para 20 tubos de 12 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para tubos de ensayo |
| Admite | 20 tubos de 12 mm |
| Material | Aluminio anodizado |
| Tipo | Bloque |