Learn More
Fisherbrand™ Bloques de aluminio anodizado
Código de producto. 11401987
Change view
Click to view available options
Admite:
12 tubos de 15 ml
20 tubos de 12 mm
24 tubos de 0.5 ml
24 tubos de 1,5 mL
24 tubos de 2.0 ml
35 tubos de 6 mm
48 tubos de 0,2 mL
5 tubos de 50 ml
6 tubos de 20 mm
6 tubos de 25 mm
N/A, sólido para mecanizado
Placa para PCR de 96 pocillos
Tubos de 12 x 16 mm
Tubos de 20 x 10 mm
Tubos de 20 x 13 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11401987 Tubos de 20 x 10 mm 1 PCS
11471977 24 tubos de 0.5 ml 1 PCS
11421987 Tubos de 20 x 13 mm cada uno
11441987 Tubos de 12 x 16 mm 1 PCS
11771647 5 tubos de 50 ml cada uno
11761637 12 tubos de 15 ml 1 PCS
11411987 20 tubos de 12 mm cada uno
11471987 6 tubos de 25 mm cada uno
11491987 Placa para PCR de 96 pocillos cada uno
11491977 35 tubos de 6 mm cada uno
11481977 24 tubos de 1,5 mL 1 PCS
11461987 6 tubos de 20 mm cada uno
11461977 24 tubos de 2.0 ml 1 PCS
11451977 48 tubos de 0,2 mL 1 PCS
11441977 N/A, sólido para mecanizado cada uno
15 options
Código de producto. 11401987
Marca: Fisherbrand™ D1110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Útiles para una gran variedad de aplicaciones en entornos de biología molecular, histología, clínicos, medioambientales e industriales. Los bloques de aluminio anodizado Fisherbrand™ se utilizan con los termobloques digitales Fisherbrand.
  • Excelente transferencia de calor
  • Anodizado para resistir los choques térmicos
  • Disponible para adaptarse a una amplia gama de recuentos y tamaños de tubos de ensayo
Especificaciones
Descripción Capacidad para 20 tubos de 10 mm
Para utilizar con (equipo) Para tubos de ensayo
Admite Tubos de 20 x 10 mm
Material Aluminio anodizado
Tipo Bloque
Peso (métrico) 1 kg