Learn More
Agencinox™ Caja perforada de aluminio anodizado
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | Aluminio |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo de producto | Caja |
| Longitud (métrico) | 215 mm |
| Anchura (métrico) | 100 mm |
| Altura (métrico) | 50 mm |