missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ANO8 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA561909
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Immunogen sequence: REHDSGGREE ARAEGSGLDP ATSSEKASAK AKGSTAGGHG PERPKRPGSL LAPNNVMKLK QIIPLQGKFL SSGAT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 53%, Rat - 27%.
ANO8, also named as KIAA1623 and TMEM16H, belongs to the anoctamin family. It may act as a calcium-activated chloride channel.
Especificaciones
| ANO8 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ANO8 | |
| Ano8; anoctamin 8; anoctamin-8; BC053460; Kiaa1623; RGD1563946; TMEM16H; Transmembrane protein 16H | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 57719 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q9HCE9 | |
| ANO8 | |
| Recombinant protein corresponding to Human ANO8. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95573). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido