missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Annexin V Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1E6A8, Proteintech

Código de producto. 16827945 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16827945 20 μL 20 microlitros
16817945 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16827945 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 662451IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene belongs to the annexin family of calcium-dependent phospholipid binding proteins some of which have been implicated in membrane-related events along exocytotic and endocytotic pathways. Annexin 5 is a phospholipase A2 and protein kinase C inhibitory protein with calcium channel activity and a potential role in cellular signal transduction, inflammation, growth and differentiation. Annexin 5 has also been described as placental anticoagulant protein I, vascular anticoagulant-alpha, endonexin II, lipocortin V, placental protein 4 and anchorin CII. The gene spans 29 kb containing 13 exons, and encodes a single transcript of approximately 1.6 kb and a protein product with a molecular weight of about 35 kDa.

Especificaciones

Antígeno Annexin V
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1E6A8
Concentración 0.93 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ANXA5
N.º de referencia del gen P08758, P48036
Alias de gen Anchorin CII, Annexin 5, annexin A5, Annexin V, ANX5, ANXA5, Calphobindin I, CBP I, Endonexin II, ENX2, Lipocortin V, PAP I, PP4, Thromboplastin inhibitor, VAC alpha, Vascular anticoagulant alpha
Símbolos de los genes Anxa5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Annexin V Fusion Protein Ag1538
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11747, 308
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.