missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Annexin V Antibody (03) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30042943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30042943 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30042943 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP330742DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Annexin V Monoclonal antibody specifically detects Annexin V in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Annexin V
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 03
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Anchorin CII, annexin A5, Annexin V, annexin-5, ANX5, Calphobindin I, Endonexin II, ENX2CBP-I, Lipocortin V, PAP-I, Placental anticoagulant protein 4, Placental anticoagulant protein I, PP4, Thromboplastin inhibitor, VAC-alpha, Vascular anticoagulant-alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Annexin V (Uniprot#: P08758; Met1-Asp320)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Apoptosis Detections
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 308
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.