Learn More
Invitrogen™ Annexin V Ready Flow Conjugates for Apoptosis Detection
Código de producto. 15874943
Change view
Click to view available options
Excitación/emisión:
410/455
495/519
650/660
650/665
Color:
Azul
Rojo
Rojo lejano
Verde
Conjugado:
APC (Aloficocianina)
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 647
Pacific Blue
Tamaño de la unidad:
120 reacciones
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Excitación/emisión Color Conjugado unitSize
15874943 650/665 Rojo lejano Alexa Fluor 647 120 reacciones
15719039 495/519 Verde Alexa Fluor 488 120 reacciones
15884943 650/660 Rojo APC (Aloficocianina) 120 reacciones
15894943 410/455 Azul Pacific Blue 120 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15874943 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R37175
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Las tinciones de conjugado de anexina V permiten determinar fácilmente las células apoptóticas mediante citometría de flujo.
Disfrute de la comodidad de las tinciones conjugadas independientes de anexina V Ready Flow listas para su uso, que ofrecen una intensidad de señal de fluorescencia de hasta 100 veces entre células apoptóticas y no apoptóticas mediante citometría de flujo. No es necesario diluir, pesar o pipetear las tinciones conjugadas; simplemente añada una gota en las células, incube y analice.
Los conjugados de anexina V proporcionan métodos de detección rápidos y fiables para estudiar la externalización de la fosfatidilserina, un indicador de las etapas intermedias de la apoptosis. La diferencia en la intensidad de la fluorescencia entre las células apoptóticas y no apoptóticas teñidas con nuestros conjugados de anexina V fluorescente, medida por citometría de flujo, suele ser de aproximadamente 100 veces.
Los conjugados de anexina V Ready Flow se proporcionan como tinciones de células apoptóticas listas para su uso y directas a la muestra. Simplemente añada una gota del frasco cuentagotas directamente a 1 x 106 células en un medio de cultivo celular de 5 mM de Ca2+ o en un tampón de unión de anexina (n.º de nº. V13246 o BMS500BB), incube y analice. El protocolo tradicional de tinción de anexina puede utilizarse como método alternativo sustituyendo la adición de 5 μl de conjugado de anexina por la adición de 1 gota del frasco cuentagotas Ready Flow.
El conjugado de anexina V Alexa Fluor 488 es excitable a 495 nm con un pico de emisión a 519 nm.
El conjugado de anexina V Alexa Fluor 647 es excitable a 650 nm con un pico de emisión a 665 nm.
El conjugado de anexina V APC es excitable a 650 nm con un pico de emisión a 660 nm.
El conjugado de anexina V Pacific Blue es excitable a 410 nm con un pico de emisión a 455 nm.
La tinción de anexina V para detectar células apoptóticas solo se puede realizar en células y tejidos vivos. Si las muestras se van a fijar después de la tinción, se requieren condiciones específicas para lograr la retención transitoria de la señal. Estas incluyen el uso de un método de fijación a base de aldehídos sin alcohol, el uso de tampones que contengan Ca2+ y evitar los tensioactivos/detergentes. Para su comodidad, también ofrecemos un tampón concentrado de unión a anexina que facilita la unión de la anexina V a la fosfatidilserina en ensayos de apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Descripción Conjugado de anexina V Alexa Fluor 647 Ready Flow
Cantidad 120 reactions
Contenido del kit Dos frascos cuentagotas, almacenar a temperatura ambiente.
Tipo de producto Conjugado Ready Flow
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Líneas láser del citómetro de flujo Rojo
Excitación/emisión 650/665
Color Rojo lejano
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Conjugado Alexa Fluor 647
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.