Learn More
Invitrogen™ Annexin A7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16588121
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16588121 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16588121
Marca: Invitrogen™ PA592049
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: TYYDAWSLRK AMQGAGTQER VLIEILCTRT NQEIREIVRC YQSEFGRDLE KDIRSDTSGH FERLLVSMCQ GNRDENQSIN HQMAQEDAQR LYQAGEGRLG TDESCFNMIL ATRSFPQLRA TMEAYSRMAN RDLLSSVSRE FSGYVESGLK TILQCALNRP AFFAERLYYA MKGAGTDDST LVRIVVTRSE IDLVQIKQMF AQMYQKTLGT MIAGDTSGDY RRLLLAIVGQ; Positive Samples: SH-SY5Y, NCI-H460, HepG2, SW480, NIH/3T3, Mouse heart, Mouse lung, Rat lung.
Calcium/phospholipid-binding protein which promotes membrane fusion and is involved in exocytosis. Annexin VII is a member of the annexin family of calcium-dependent phospholipid binding proteins. The Annexin VII gene contains 14 exons and spans approxima.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Annexin A7
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.04 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ANXA7
N.º de referencia del gen P20073, Q07076
Alias de gen AI265384; AI316497; Annexin A7; annexin VII; Annexin-7; Anx7; ANXA7; Interleukin-8; OK/SW-cl.95; RP11-537A6.8; SNX; SYNEXIN
Símbolos de los genes ANXA7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 237-466 of human ANXA7 (NP_0011471).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11750, 155423, 310
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG