missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Annexin A11 Antibody (OTI1C6), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-70182APC
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Annexin A11 Monoclonal antibody specifically detects Annexin A11 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
| Annexin A11 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| OTI1C6 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence | |
| annexin A11, Annexin-11, ANX1156-kD, CAP50, CAP-50 | |
| Full length human recombinant protein of human ANXA11 (NP_001148) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 311 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido