missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Annexin A10 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13494927
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13494927 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13494927

Marca: Invitrogen™ PA530436

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A549, HCT116. Predicted reactivity: Mouse (88%), Rat (86%), Bovine (82%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a member of the annexin family. Members of this calcium-dependent phospholipid-binding protein family play a role in the regulation of cellular growth and in signal transduction pathways. The function of this gene has not yet been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Annexin A10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica ANXA10
N.º de referencia del gen Q9UJ72
Alias de gen annexin 14; annexin A10; Annexin-10; annexin-14; ANX14; Anxa10; RGD1560956
Símbolos de los genes ANXA10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Annexin A10. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11199
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.