missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Annexin A1 Antibody (CL0199) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-52875R
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Annexin A1 Monoclonal antibody specifically detects Annexin A1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
| Annexin A1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| annexin A1, Annexin I, annexin I (lipocortin I), Annexin-1, ANX1, Calpactin II, calpactin-2, Chromobindin-9, Lipocortin I, LPC1annexin-1, p35, Phospholipase A2 inhibitory protein | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P04083, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Protein Kinase, Signal Transduction | |
| 301 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL0199 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido