Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Anne
Código de producto. 15999081
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15999081 35 1 par
15909091 36 1 par
15919091 37 1 par
15929091 38 1 par
15939091 39 1 par
15949091 40 1 par
15959091 41 1 par
15969091 42 1 par
8 options
Código de producto. 15999081
Marca: Emma Safety Footwear MM92251635
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapato de seguridad para mujer extremadamente cómodo y estilizado. Incluye la tecnología SmartTecAir™ para eliminar la humedad y el sudor al instante.
  • S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
  • GripForce™ Easy Twist
  • Estructura de microfibra
  • ESD: Descarga electrostática
  • Forro sin cromo
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Anne
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Microfibra
Tamaño 35
Material del dedo del pie Acero