Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Anne
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- S1P-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones secas.
- GripForce™ Easy Twist
- Estructura de microfibra
- ESD: Descarga electrostática
- Forro sin cromo
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Diseñar | Anne |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 39 |
| Material del dedo del pie | Acero |