missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANKRD53 Monoclonal Antibody (OTI2F3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17517301
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17517301 100 μL 100 microlitros
17537301 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17517301

Marca: Origene Technologies TA502598

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Required for normal progression through mitosis. Involved in chromosome alignment and cytokinesis via regulation of microtubules polymerization.

Especificaciones

Antígeno ANKRD53
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F3
Concentración 0.89 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ANKRD53
N.º de referencia del gen Q8N9V6
Alias de gen ankyrin repeat domain 53
Símbolos de los genes ANKRD53
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-300 of human ANKRD53 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79998
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.