missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This target displays homology in the following species: Cow: 77%; Dog: 77%; Horse: 77%; Human: 100%.
ANKRD36 (Ankyrin Repeat Domain 36) is a Protein Coding gene. An important paralog of this gene isANKRD36C.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ANKRD36 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide |
| génica | ANKRD36 |
| N.º de referencia del gen | A6QL64 |
| Alias de gen | ANKRD36; ankyrin repeat domain 36; ankyrin repeat domain-containing protein 36; ankyrin repeat domain-containing protein 36A; ankyrin-related; UNQ2430 |
| Símbolos de los genes | ANKRD36 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
