missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANKMY2 Monoclonal Antibody (OTI1C12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17557192
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17557192 100 μL 100 microlitros
17577192 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17557192

Marca: Origene Technologies TA507314

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ANKMY2 (ankyrin repeat and MYND domain containing 2) is a 441 amino acid protein that contains three ANK repeats and one MYND-type zinc finger. Encoded by a gene that maps to human chromosome 7p21.1, ANKMY2 is conserved in chimpanzee, dog, cow, mouse, chicken, zebrafish, fruit fly, mosquito and Caenorhabditis elegans. Downregulation of ANKMY2, associated with frequent deletions of human chromosome 7p22.1, indicate that ANKMY2 may role a role in the pathogenesis of natural killer (NK)-cell maligcies. ANKMY2 is also upregulated by enforced expression of Hox11, which functions broadly to hinder hemopoiesis, diverts differentiation to an alternative fate and promotes pre-leukaemic states.

Especificaciones

Antígeno ANKMY2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ANKMY2
N.º de referencia del gen Q8IV38
Alias de gen ZMYND20
Símbolos de los genes ANKMY2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human ANKMY2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57037
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.