missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANKMY2 Monoclonal Antibody (OTI1C12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17577192
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17577192 30 μL 30 microlitros
17557192 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17577192

Marca: Origene Technologies TA507314S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ANKMY2 Monoclonal antibody specifically detects ANKMY2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno ANKMY2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Pdcd6ip
N.º de referencia del gen Q8WUM4
Alias de gen AI035571; ANKMY2; ankyrin repeat and MYND domain containing 2; ankyrin repeat and MYND domain-containing protein 2; EGK_13887; Gna14; guanine nucleotide binding protein, alpha 14; LOW QUALITY PROTEIN: ankyrin repeat and MYND domain-containing protein 2; ZMYND20
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human PDCD6IP produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10015
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.