missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de anisaldehído según la Farmacopea Europea (EP), Reagecon
BIOPHARMA

Código de producto. 11434669 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
11434669 100 mL 100 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11434669

Marca: Reagecon 1007301

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Producto estable y de alta pureza desarrollado y probado para aplicaciones de farmacopea europea (EP).

  • Reactivo de Farmacopea Europea, solución
  • Producto estable y de alta pureza desarrollado y probado para aplicaciones de farmacopea europea (EP), incluido su uso como reactivo en la realización de las pruebas descritas en varias monografías de EP.
  • Preciso, estable y reproducible.
  • La estabilidad está probada (abierta o sin abrir) para la vida útil de este producto.

Especificaciones

Envase Frasco de vidrio ámbar Winchester
Forma física Líquido
Técnica Prueba de EP
Cantidad 100 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ANISALDEHYDE SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: methanol, acetic acid, sulphuric acid
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.