missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aniracetam, MedChemExpress

Código de producto. p-200101570
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
16461129 1 g 1 g
16417017 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16461129

Marca: Medchem Express HY10932

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Aniracetam(Ro 13-5057) is a nootropics and neuroprotective drug, which is selectively modulates the AMPA receptor and nAChR.

Aniracetam(Ro 13-5057) is a nootropics and neuroprotective drug, which is selectively modulates the AMPA receptor and nAChR.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Aniracetam
CAS 72432-10-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H13NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo Ro 13-5057
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (456.12 mM) ∣H2O : 0.33 mg/mL (1.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCCC1=O)C2=CC=C(OC)C=C2
Peso molecular (g/mol) 219.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Porcentaje de pureza 99.89%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.