Learn More
Masterflex™ Accesorio Leuer sin componentes de origen animal, Luer hembra ADCF para adaptador dentado de 1/8 pulgadas de L
Código de producto. 13515770
Change view
Click to view available options
:
Accesorio Leuer sin componentes de origen animal, Luer hembra ADCF para adaptador dentado de 1/8 pulgadas de L
Código de producto.
13515770 Accesorio Leuer sin componentes de origen animal, Luer hembra ADCF para adaptador dentado de 1/8 pulgadas de L
1 options
Código de producto. 13515770
Marca: Masterflex™ 3080008
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos conectores luer están fabricados con polipropileno natural sin compuestos de origen animal y cumplen las especificaciones de la Clase VI. Los accesorios Luer sin componentes de origen animal Cole-Parmer™ ofrecen una resistencia química superior y son adecuados para esterilización ETO y gamma.
  • Luer hembra ADCF para adaptador dentado de 1/8 pulgadas de L
  • No se recomiendan para la esterilización en autoclave
  • Se venden en paquetes de 25
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI
Material Polipropileno
Para utilizar con 1/8 pulg
Cantidad de embalaje 25/paq.
Color Transparente