Learn More
Sulfato de anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aniline sulfate |
| Densidad | 1.377 |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 3729533 |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.34 |
| Porcentaje de pureza | 98% |