Learn More
Macherey-Nagel™ Reactivos de visualización en aerosol TLC
Código de producto. 10012831 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Nombre del producto químico o material:
2'7'-diclorofluoresceína
4-(dimetilamino)benzaldehído
Cloruro de hierro (III)
Dragendorff Munier
Ferricianuro de potasio
Ftalato de anilina
Ninhidrina
Reactivo de detección de cafeína
Rodamina B
Verde de bromocresol
Ácido molibdatofosfórico
Ácido rubeánico
Tamaño de la unidad:
1 set
100 ml
Código de producto. 10012831
Marca: Macherey-Nagel™ 814919
Used for postchromatographic detection reactions in thin-layer chromatography. Macherey-Nagel™ TLC Spray Visualization Reagents are a selection of frequently used spray reagents that are suited for spraying or dipping TLC plates. Glass laboratory sprayer (mfr. no. 814101) sold separately.
  • Amplia selección de reactivos premium disponibles para la detección de una amplia gama de sustancias
  • Se puede utilizar para pulverizar o sumergir placas TLC
  • Envasado en botellas ámbar de 100 ml con tapón de rosca
  • Uso con pulverizadores químicamente resistentes, incluyendo aspersores de laboratorio Macherey-Nagel de vidrio con pera de caucho (n.º fab. 814101, se vende por separado)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ftalato de anilina
CAS 7705-08-0
Color Incolora
Densidad 0,79g/cm3
Método de detección Pulverización o inmersión
Concentración De 0,2 a < 1 % de anilina; de 1 a < 10 % de ácido ftalico
Formulación Ftalato de anilina en 2-etanol–propanol (1:1)
Para utilizar con (aplicación) Detección de azúcares reductores, ácidos oxohálicos
Para utilizar con (equipo) Placas de TLC
Matriz 2-etanol–propanol (1:1)
Fórmula molecular C6H7N—C6H6O4
Olor Alcohólico
Tipo de empaquetado Botella ámbar con tapón de rosca
Tipo de producto Reactivo de visualización en aerosol
Cantidad 100 mL
Formulario Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aniline phthalate spray reagent, 100 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: aniline, ethanol, 2-propanol, phthalic acid