missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anidulafungin, MedChemExpress

Código de producto. p-200101103
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16478427 5 mg 5 miligramos
16475748 10 mg 10 miligramos
16471907 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16478427

Marca: Medchem Express HY13553

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Anidulafungin is a new semisynthetic echinocandin with antifungal potency.

Anidulafungin is a new semisynthetic echinocandin with antifungal potency.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Anidulafungin
Forma física Powder
CAS 166663-25-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C58H73N7O17
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo LY303366
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (26.31 mM)
SMILES O[C@@H]1C[C@H](N2C1)C(N[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C3=CC=C(O)C=C3)C(N[C@@H]([C@@H](C)O)C(N4[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](C)C4)C(N[C@H](O)[C@H](O)C[C@H](NC(C5=CC=C(C6=CC=C(C7=CC=C(OCCCCC)C=C7)C=C6)C=C5)=O)C(N[C@@H]([C@H](O)C)C2=O)=O)=O)=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 1140.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 1140.24
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.