Learn More
Sampling Systems™ Angular Beaker
Código de producto. 17912042 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1 L
2 L
Material:
Acero inoxidable
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17912042
Marca: Sampling Systems™ 5065B252
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These angular beaker attachments allow the cup to be set in specific locations while using the TeleScoop.
  • Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
  • A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
  • Attachments are interchangeable and simply click into position
Especificaciones
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 250 mL
Desechables Reusable
Tipo de producto Swabbing Template