missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anguizole, MedChemExpress

Código de producto. 16468337
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16468337 5 mg 5 miligramos
16491807 50 mg 50 miligramos
16405648 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16468337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13321

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Anguizole is a small molecule inhibitor of HCV replication and alters NS4B(acute)s subcellular distribution.

Anguizole is a small molecule inhibitor of HCV replication and alters NS4B(acute)s subcellular distribution.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Anguizole
Forma física Solid
CAS 442666-98-0
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H11ClF2N4O2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (122.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(Cl)(C1=CC(C2=CC=CO2)=NC3=CC(C(NCC4=CC=CS4)=O)=NN31)F
Peso molecular (g/mol) 408.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.81
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.