missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANGPTL1 Mouse anti-Human, Clone: OTI9E5, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17668781
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17668781 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17668781

Marca: Origene Technologies CF806289

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

Angiopoietins are members of the vascular endothelial growth factor family and the only known growth factors largely specific for vascular endothelium. Angiopoietin-1, angiopoietin-2, and angiopoietin-4 participate in the formation of blood vessels. The protein encoded by this gene is another member of the angiopoietin family that is widely expressed in adult tissues with mRNA levels highest in highly vascularized tissues. This protein was found to be a secretory protein that does not act as an endothelial cell mitogen in vitro.

Especificaciones

Antígeno ANGPTL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI9E5
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica ANGPTL1
N.º de referencia del gen O95841
Alias de gen ANG3, ANGPT3, ARP1, AngY, UNQ162, dJ595C2.2
Símbolos de los genes ANGPTL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 24-491of human ANGPTL1 produced in SF9 cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.