missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANGPTL1 Monoclonal Antibody (OTI1B2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17555593
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17555593 30 μL 30 microlitros
17535593 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17555593

Marca: Origene Technologies TA805608S

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ANGPTL1 Monoclonal antibody specifically detects ANGPTL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno ANGPTL1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ERCC1
N.º de referencia del gen P07992
Alias de gen 2810039D03Rik; ANG3; ANG-3; angioarrestin; angiopoietin 3; angiopoietin like 1; angiopoietin Y1; angiopoietin-3; angiopoietin-like 1; angiopoietin-like protein 1; Angiopoietin-related protein 1; ANGPT3; ANGPTL1; AngY; ARP1; dJ595C2.2; dJ595C2.2 (angiopoietin Y1); PSEC0154; UNQ162; UNQ162/PRO188
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ERCC1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2067
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.