missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANGPTL1 Monoclonal Antibody (OTI1B2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17535593
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17535593 100 μL 100 microlitros
17555593 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17535593

Marca: Origene Technologies TA805608

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Angiopoietins are members of the vascular endothelial growth factor family and the only known growth factors largely specific for vascular endothelium. Angiopoietin-1, angiopoietin-2, and angiopoietin-4 participate in the formation of blood vessels. The protein encoded by this gene is another member of the angiopoietin family that is widely expressed in adult tissues with mRNA levels highest in highly vascularized tissues. This protein was found to be a secretory protein that does not act as an endothelial cell mitogen in vitro.

Especificaciones

Antígeno ANGPTL1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ANGPTL1
N.º de referencia del gen O95841
Alias de gen ANG3, ANGPT3, ARP1, AngY, UNQ162, dJ595C2.2
Símbolos de los genes ANGPTL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 24-491 of human ANGPTL1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.