Learn More
Hettich Lab Technology™ Swing-out Rotor with Carriers
Código de producto. 10286674
Change view
Click to view available options
Vel. máx:
3.000 rpm
4.000 rpm
5.000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vel. máx unitSize
10286674 3.000 rpm cada uno
10597861 4.000 rpm cada uno
10410333 5.000 rpm cada uno
3 options
Código de producto. 10286674
Marca: Hettich Lab Technology™ 1025
Swing-out Rotor with Carriers is suitable for performing rate-zonal and isopycnic centrifugations
  • Completo con portadores
  • Prácticos y fáciles de utilizar
  • Diseñado para un uso prolongado y repetido
Especificaciones
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 15 mL
RCF máx. 1.077 x g
Vel. máx 3.000 rpm
Para utilizar con (equipo) Rotores de centrífuga C1011
Ángulo 50°
Incluye Portadores
N.º de lugares 4