Learn More
Hettich™ Rotor angular para centrífuga ROTANTA460, 6 posiciones
Descripción
- Rotor angular, 6 posiciones
- Para utilizar con centrífugas ROTANA 460/460 R460 RC/460 RF
- Las centrífugas ROTANTA son ideales para clínicas y centros de laboratorio, así como departamentos de I&D de ciencias de la vida
- Para procesar muestras en química clínica existe una amplia opción de adaptadores para distintos tipos de tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotor angular |
| Capacidad | 6 x 50 mL |
| RCF máx. | 18.038 x g |
| Vel. máx | 11.500 rpm |
| Longitud máx. del tubo | 120 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 29 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas ROTANTA 460/460 R/460 RC/460 RF |
| Ángulo | 45 ° |
| N.º de lugares | 6 |
| Biocontainment | Sí |