Learn More
Thermo Scientific Chemicals Angiotensin II (3-8), Human
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Especie | Human |
| Método de purificación | HPLC |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecular | 774.90 |
| Tipo de producto | Angiotensin II (3-8), human |
| Cantidad | 5 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe |