Learn More
Angiotensina I (humana), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042318
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
15454549 5 mg 5 miligramos
15474549 25 mg 25 miligramos
2 options
Código de producto. 15454549
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62102.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 484-42-4 | C62H89N17O14 | 1296.50 g/mol
Angiotensin I (human) stimulates the release of aldosterone, another hormone, from the adrenal cortex. It acts as a precursor to angiotensin II. It acts as endogenous peptide substrate for angiotensin converting enzyme (ACE), precursor to the vasoconstrictor peptide angiotensin II
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La angiotensina I (humana) estimula la liberación de aldosterona, otra hormona, de la corteza suprarrenal. Actúa como precursor de la angiotensina II. Actúa como sustrato péptido endógeno para la enzima convertidora de angiotensina (ACE), precursor del péptido vasoconstrictor angiotensina II.
Solubilidad
Soluble en 1 mg/ml en agua.
Notas
Proteger del calor. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 484-42-4
Fórmula molecular C62H89N17O14
Peso molecular (g/mol) 1296.50
Número MDL MFCD00133091
Clave InChI ORWYRWWVDCYOMK-HBZPZAIKSA-N
Sinónimo angiotensin i, human angiotensin i, angiotensin i human, 5-ile-angiotensin i, angiotensin i rat, angiotensin i mouse, angiotensin 1 human, angiotensin i human, mouse, rat, pepsitensin, ile5-angiotensin i
PubChem CID 3081372
ChEBI CHEBI:2718
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-{[(2S)-1-[(2S)-2-[(2S,3S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-amino-3-carboxipropanamido]-5-[(diaminometilideno)amino]pentanamido]-3-metilbutanamido]-3-(4-hidroxiphenil)propanamido]-3-metilpentanamido]-3-(1H-imidazol-5-il)propanoil]pirrolidin-2-il]formamido}-3-fenilpropanamido]-3-(1H-imidazol-5-il)propanamido]-4-metilpentanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Angiotensin I (human)
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Soluble to 1mg/ml in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1296.5
Forma física Polvo